Få mere at vide
Crocein Orange G, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Crocein Orange G |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12N2O4S.Na/c19-15-9-6-11-10-13(23(20,21)22)7-8-14(11)16(15)18-17-12-4-2-1-3-5-12;/h1-10,19H,(H,20,21,22);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 350.0337 |