Få mere at vide
Crocein Orange G, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11442112 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11442112 5 g
1 options
Artikelnummer. 11442112 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215072805
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Crocein orange G
CAS 1934-20-9
Molekylær formel C16H11N2NaO4S
Synonym Acid Orange 12, 1-phenylazo-2-naphthol-6-sulfonic acid sodium salt
InChI nøgle MWRMYQCXIXUBGJ-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C3=C(C=CC2=O)C=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn sodium;6-oxo-5-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 350.324
PubChem CID 23722701
Formel vægt 350.3
Farve Orange til rød
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver