Få mere at vide
CRMP1 Rabbit anti-Human, Rat, Clone: 1U7K3, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
1450.00 DKK - 3780.00 DKK
Tekniske data
Antigen CRMP1
Klon 1U7K3
Applikationer Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18310597
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-16120-20UL
20 μg
1450.00 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18378655
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-16120-100UL
100 μg
3780.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
CRMP1 Monoclonal antibody specifically detects CRMP1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
CRMP1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Neuroscience
PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
1400
IgG
Affinity purified
1U7K3
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Rat
collapsin response mediator protein 1DRP1, CRMP-1, dihydropyrimidinase-like 1, dihydropyrimidinase-related protein 1, DPYSL1DRP-1dihydropyrimidinase related protein-1, ULIP3, ULIP-3, Unc-33-like phosphoprotein 3
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 450-550 of human CRMP1 (Q14194).
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater