missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CRL-40,941, TRC

Artikelnummer. 30358987
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358987 5 g
30357344 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358987 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC7900005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[[Bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl]-N-hydroxy-acetamide
CAS 90212-80-9
Molekylær formel C15 H13 F2 N O3 S
Mængde 5 g
Synonym CRL-40,941, 2-[[Bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl]-N-hydroxy-acetamide
InChI formel InChI=1S/C15H13F2NO3S/c16-12-5-1-10(2-6-12)15(22(21)9-14(19)18-20)11-3-7-13(17)8-4-11/h1-8,15,20H,9H2,(H,18,19)
SMIL ONC(=O)CS(=O)C(c1ccc(F)cc1)c2ccc(F)cc2
IUPAC navn 2-[bis(4-fluorophenyl)methylsulfinyl]ethanehydroxamic acid
Molekylvægt (g/mol) 325.33
Formel vægt 325.0584
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.