Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Crizotinib
Artikelnummer. 16594324 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16594324 1 g 1g
16504334 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16594324 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465690010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 877399-52-5 | C21H22Cl2FN5O | 450.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 877399-52-5
Molekylær formel C21H22Cl2FN5O
Molekylvægt (g/mol) 450.34
MDL nummer MFCD12407409
InChI nøgle KTEIFNKAUNYNJU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 3-[1-(2,6-dichlor-3-fluorphenyl)ethoxy]-5-[1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amin
SMIL CC(OC1=C(N)N=CC(=C1)C1=CN(N=C1)C1CCNCC1)C1=C(Cl)C=CC(F)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Crizotinib
Mængde 1 g
Formel vægt 450.34