Få mere at vide
Contec™ Kritisk Site™ Sterile servietter
Artikelnummer. 17102219 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm (4 x 4 tommer)
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17102219 10 x 10 cm (4 x 4 tommer)
1 options
Artikelnummer. 17102219 Leverandør Contec™ Leverandørnr. HCPS6044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2530.00 DKK
    2080.79 DKK / Pakke med 1440
    Spare 449.21 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Kritisk Site™ Sterile Wipes er små højkvalitetsservietter, der kan bruges i stedet for sterile individuelt indpakkede alkoholprep-servietter, som genererer betydeligt mere affald og partikler i produktets kontaktområde.
  • Formættet serviet giver mulighed for gentagelse af processen
  • Syntetisk serviet med lavt fnug
  • Skræl og forsegl emballagen eliminerer bekymring for fordampning under opbevaring og reducerer potentiel kontamineringsrisiko fra iturevne folie eller papir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Formættet serviet
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 10 cm
Materiale Polyester
Dimensioner (L x B) 10 x 10 cm (4 x 4 tommer)
Mætningsopløsning 70% IPA, 30% vand
Sterilitet Steril
Grad USP Grad
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Contec IPA Wipes
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol