Få mere at vide
CRISPR-Cpf1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1165.00 DKK - 3425.00 DKK
Tekniske data
Antigen CRISPR-Cpf1
Koncentration 1.0 mg/mL
Fortynding Western Blot 1.0 μg/mL
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18624178
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-62735SS
0.025 mg
1165.00 DKK
0.03mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18613028
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-62735
0.1 mg
3425.00 DKK
0.10mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
CRISPR-Cpf1 Polyclonal antibody specifically detects CRISPR-Cpf1 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
CRISPR-Cpf1
Western Blot 1.0 μg/mL
Polyclonal
Purified
RUO
Bacteria
A0Q7Q2
Partial recombinant Francisella tularensis protein (between amino acids 600-850) [NCBI WP_003034647.1]
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
1.0 mg/mL
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, DNA Repair, Virology Bacteria and Parasites
PBS
anti-cas12a, anti-CPF1, anti-CRISPR-Cas12a, anti-CRISPR-Cpf1, Cas12a, Clustered regularly interspaced short palindromic repeat (CRISPR) associated Cas12a, Cpf1, CRISPR-associated endonuclease Cas12a, CRISPR-associated endonuclease Cpf1, CRISPR-Cas12a, FnCas12a, FnCpf1
IgG
Immunogen affinity purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater