Få mere at vide
Fisherbrand™ Krympehoveder til programmerbar elektronisk højeffektspressestation
Artikelnummer. 15542300 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Kap:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Kap Pakningsstørrelse
15542300 8 mm Hver
15532340 20 mm Hver
15542310 11 mm Hver
15562330 13 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15542300
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med programmerbar elektronisk højeffekt crimpstation
  • Krympehoved til aluminiumskapper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Krympehoved til 8 mm aluminiumshætter
Diameter (metrisk) Kap 8 mm
Materiale Plast, Stål
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Produkttype Krimpehoved