Få mere at vide
Fisherbrand™ Crimping Heads for Pneumatic Hand-held Crimping Tool
Artikelnummer. 11868981 Shop alle Fisherbrand produkter
Oversigt:
11 mm krympehoved
13 mm krympehoved
20 mm krympehoved
32 mm krympehoved
7,5 mm krympehoved
8 mm krympehoved
Til brug med (udstyr):
Aluminium/stål hætter
Aluminiumshætte
Flip Top/Flip Off-tætninger
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11868981
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For use with Pneumatic Hand-held Crimping Tool.
  • Crimping Head
  • Pneumatic
  • Steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 8 mm krympehoved
Til brug med (udstyr) Aluminiumshætte