Få mere at vide
DWK Life Sciences Crimp Top Vial
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Markeringssted:
Ja
Nej
Beskrivelse
Kromatografihætteglas kan skelnes baseret på størrelse og finish (tråd, krympning, snap). De kommer i klart og ravfarvet glas og med eller uden skrivemærke. De mest almindelige hætteglasstørrelser til hætteglas med væskekromatografi er 12 x 32 mm samt 15 x 45 mm. Afhængigt af ressourcen vil 12 x 32 mm hætteglas også blive beskrevet som 1,5 mL, 1,8 mL eller 2,0 mL hætteglas.
- Crimp top hætteglas giver en fremragende forsegling til langtidsopbevaring af prøver og analyser, der involverer højflygtige opløsningsmidler
- 40 % større åbning forbedrer prøvetilgængeligheden og reducerer risikoen for skade på autosamplernålen
- Pakket i genlukkelige, manipulationssikre, tydelige PP-kasser til beskyttelse mod kontaminering under transport og opbevaring
- Valgfri hvid keramisk skrivelapp og udfyldningsmærker for nem mærkning
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (5.1) |
| Volumen (metrisk) | 1.5 mL |
| Til brug med (applikation) | Højtydende væskekromatografi (HPLC), gaskromatografi (GC) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.9 mm |
| Lukkestørrelse | ND11 |
| Vis mere |