Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE magnetisk rørestang, krydsformet
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B x H):
20 x 20 x 8 mm
30 x 30 x 10 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
| Dimensioner (L x B x H) | 30 x 30 x 10 mm |
| Til brug med (udstyr) | Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |
| Højde (metrisk) | 10mm |
| Længde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Bredde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 30mm |
| Vis mere |