Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE magnetisk rørestang, krydsformet
Artikelnummer. 16245791 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
20 x 20 x 8 mm
30 x 30 x 10 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
16245791 20 x 20 x 8 mm
16265791 30 x 30 x 10 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16245791
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug sammen med beholdere, beholder, omrørere og varmeplader med omrøring. Fisherbrand™ PTFE magnetisk rørestang, krydsformet, giver forbedret omrøring.
  • Stabil, almen magnetisk omrører
  • Giver en dyb, stille hvirvel selv ved relativt høje hastigheder
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Dimensioner (L x B x H) 20 x 20 x 8 mm
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Højde (metrisk) 8mm
Længde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 20mm
Længde (metrisk) 20 mm
Mængde 5/Pk.
Form Kryds