Få mere at vide
Fisherbrand™ Krympehalshætteglas, klart glas
Artikelnummer. 11560535 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 ml
118,8 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11560535 118,8 ml -
11530535 50 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11560535
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flad bund.
  • Krympe hals
  • Flad bund
  • Glas
  • li>Klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 51.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 118,8 ml
Til brug med (applikation) Opbevaring
Hals stil Crimp
Emballagetype Polypropylen boks
Volumen (metrisk) rest 6000μ L
Volumen (metrisk) Virker 100 mL
Grundstil Flad bund
Mængde 100
Lukkestørrelse ND20
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 94.5 mm
Produkttype Hydrolytic Glass (Class III)