Få mere at vide
Fisherbrand™ Krympehalshætteglas, klart glas
Artikelnummer. 11530535 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 ml
118,8 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11530535 50 ml Pakke med 100
11560535 118,8 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11530535
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flad bund.
  • Krympe hals
  • Flad bund
  • Glas
  • li>Klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 31 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 50 ml
Til brug med (applikation) Headspace
Hals stil Crimp
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest 1500μ L
Volumen (metrisk) Virker 50 mL
Grundstil Flad bund
Mængde 100
Lukkestørrelse ND20
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 101 mm