Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Krympelukninger N8 med hul
Artikelnummer. 15855421 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Farve:
Sølv
Artikelnummer. Farve
15855421 Sølv
1 options
Artikelnummer. 15855421 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 702025
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Aluminium crimp N8 lukninger har et rødt gummi/PTFE septa materiale til rutineanalyse. Alle lukninger samles automatisk under strenge hygiejniske forhold. De er kompatible med Dionex , Perkin Elmer og Thermo Scientific autosamplere.
  • Rød gummi/PTFE septa
  • N8 diameter
  • Ideel til GC- og HPLC-applikationer
Tekniske data
Farve (forsegling) Rød-orange/farveløs
Oversigt Crip-hætte af aluminium med hul, formonteret Septa
Farve Sølv
Materiale Aluminium
Septum Rødt gummi/PTFE
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Temperaturområde (metrisk) Temp. Modstand -40 °C op til 110 °C/Analytisk renhed - Medium/Medium Svær at penetrere/Medium Genlukkelighed
Trådstil N8
Tykkelse (metrisk) 1,0 mm (Septa)
Til brug med (udstyr) Dionex, PerkinElmer , Thermo Scientific Autosamplere
Produkttype Crimp Seal Flaske