Få mere at vide
Phenomenex™ Crimp-kapsler med septa, 11 mm, ingen spalte
Artikelnummer. 31747594 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Septum:
Gummi/PTFE
Silikone/PTFE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum
31747594 Gummi/PTFE
31743150 Silikone/PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31747594 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AH01042
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Tilbehør til brug med kromatografiampler og i forskellige kromatografiapplikationer.
  • Brand: Phenomenex
  • Teknik: Tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sølv
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Aluminium
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Septum Gummi/PTFE
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Cap