Beskrivelse
Kvaliteten af en krympetætning er stærkt afhængig af den rigtige kalibrering af det krympeværktøj, der bruges til at påføre lukningen på hætteglasset. En for stram eller for løs crimp vil forringe kvaliteten af tætningen. For at opretholde gode resultater skal du sørge for at kalibrere dit crimpværktøj regelmæssigt og kontrollere kvaliteten af forseglingen, hver gang du crimper.
- Trykaflastningstætninger er kendetegnet ved indbyggede broer og rillelinjer, som tillader det indre tryk at blive udløst, når 3.0± 0,5 bar er overskredet
- Magnetiske tætninger er kompatible med magnetiske transport autosamplere
- Pakket i PE-poser med lynlås med afrivningsfoliestrimmel for at sikre manipulationsbevis og genlukkelighed
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 20 mm |
| Farve | Sølv |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20.7 mm |
| Materiale | Aluminium, Butyl, PTFE, PharmaFix |
| Septum | Butyl, PTFE, PharmaFix |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC) |
| Stil | Trykudløsning |
| Hårdhed | 55± 5 kyst A |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 2.3 mm |
| Vis mere |