Få mere at vide
DWK Life Sciences Crimp Cap, ND11
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Materiale:
Hvid silikone, rød PTFE
Naturligt rødt gummi, klart FEP
Rød PTFE, hvid silikone
Rødt gummi, hvid PTFE
Rødt gummi, klar PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Kvaliteten af en krympetætning er stærkt afhængig af den rigtige kalibrering af det krympeværktøj, der bruges til at påføre lukningen på hætteglasset. En for stram eller for løs crimp vil forringe kvaliteten af tætningen. For at opretholde gode resultater skal du sørge for at kalibrere dit crimpværktøj regelmæssigt og kontrollere kvaliteten af forseglingen, hver gang du crimper.
- Pakket i PE-poser med lynlås med afrivningsfoliestrimmel for at sikre manipulationsbevis og genlukkelighed.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sølv |
| Materiale | Hvid silikone, rød PTFE |
| Inkluderer | Med liner |
| Lukketype | Åbn Top Cap |
| Lukkestørrelse | ND20 |