Få mere at vide
Kinesis™ Crimp Cap, 11 mm, Hvid Silikone/Hvid PTFE Septa
Artikelnummer. 13088432
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
13088432 Hvid
1 options
Artikelnummer. 13088432 Leverandør Kinesis™ Leverandørnr. CRC1104W
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til sikker dækning af autosampler-hætteglas og giver adgang til septa.
  • Hvid silikonehætte
  • Hvid PTFE septa
  • Sikker lukning
  • Velegnet til autosampler hætteglas
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Silikone, PTFE, Aluminium
Til brug med (applikation) Hætteglas, der giver adgang til septa
Til brug med (udstyr) Hætteglas med halsdiameter på 11 mm