Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cresyl Violet perklorat, 98%, ren
Artikelnummer. 10539472 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10539472 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 10539472 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 405775000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 41830-80-2 | C16H12ClN3O5 | 361.738 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cresyl violet perchlorate
Smeltepunkt 331.0°C to 333.0°C
Navn note 98%
CAS 41830-80-2
Analyseprocentområde 98%
Molekylær formel C16H12ClN3O5
Fluorescens Max 615nm (in methanol)
MDL nummer MFCD00012671
Synonym Oxazine 9 perchlorate
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI nøgle HLHUTAPXZITNPJ-UHFFFAOYSA-N
Infrarødt spektrum Authentic
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=N)C=C3C2=NC4=C(O3)C=C(C=C4)N.OCl(=O)(=O)=O
IUPAC navn 5-iminobenzo[a]phenoxazin-9-amin;perchlorsyre
Molekylvægt (g/mol) 361.738
PubChem CID 621529
Lambda Max 593nm (in methanol)
Formel vægt 361.73
Procent renhed 98%
Grad Ren
Molær Absorptionskoefficient 68000L/(mole.cm) (lambda max.)
Emballage Glasflaske
Egnethed (for use as a laser dye) passes
UV_Vis 98.5% min. (on dry substance)
Farve Grøn
Mængde 500 mg
Fysisk form Pulver