Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cresyl Violet acetat, ren biologisk farve med høj renhed
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cresyl violet acetate |
| Smeltepunkt | 140,0 °C til 143,0 °C |
| Farvestofindhold | 65% min. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Tab ved tørring | 20% maks. (50 °C) (0,05 mm Hg) |
| Emballage | Glasflaske |
| Farve | Sort til Grøn |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, uopløselig i aceton |
| Mængde | 25 g |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cresyl Violet acetate
- Advarsel
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.