Få mere at vide
Cresyl Violet acetat, ren, certificeret
Artikelnummer. 10045203 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10045203 10 g Glasflaske 10g
10137180 2.5 g Glasflaske 2.5g
11916941 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10045203 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 405760100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1798.53 DKK
    1537.65 DKK / 10g
    Spare 260.88 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 10510-54-0 | C18H15N3O3 | 321,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10510-54-0
Molekylær formel C18H15N3O3
Molekylvægt (g/mol) 321.34
MDL nummer MFCD00013151,MFCD00013151
InChI nøgle XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 44134641
SMIL CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cresyl Violet acetate
Smeltepunkt 140,0 °C til 143,0 °C
Absorptionsforhold 0,94 til 1,2
Farvestofindhold 65% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 596 til 599nm
Emballage Glasflaske
Farve Sort til Grøn
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, uopløselig i aceton
Mængde 10 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
IUPAC navn eddikesyre;5-iminobenzo[a]phenoxazin-9-amin
Formel vægt 321.34
Grad Ren