Få mere at vide
Cresyl Violet Acetate Biologisk farve med høj renhed MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cresyl Violet Acetate |
| Navn note | Bruges til at farve nervevæv og nerveceller samt frisk tumorvæv til biopsi. |
| CAS | 10510-54-0 |
| Analyseprocentområde | ∽75% |
| Molekylær formel | C18H15N3O3 |
| MDL nummer | MFCD00013151,MFCD00013151 |
| Synonym | Cresyl Fast Violet, 9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt |
| Farve | Mørkegrøn |
| Mængde | 5 g |
| InChI nøgle | XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M |
| Vis mere |