Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cresyl Violet acetat
Artikelnummer. 15436319
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436319 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 15436319 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64318.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1188.30 DKK
    966.65 DKK / 10g
    Spare 221.65 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10510-54-0 | C18H15N3O3 | 321,34 g/mol
Cresyl Violet acetat bruges som farvning til nerveceller og vævsrygmarvssnit, hjerneparaffin, celler og granulat. Det er også nyttigt at måle aktiviteten af pyruvat-dehydrogenasekompleks, når dets acetylering er koblet med acetyl-CoA-produktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cresyl Violet acetat anvendes som farvning til nerveceller og vævsrygmarvssektion, hjerneparaffin, celler og granulat. Det er også nyttigt at måle aktiviteten af pyruvatdehydrogenasekompleks, når acetyleringen er koblet med ace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cresyl Violet acetate
Smeltepunkt 140 °C til 143 °C
CAS 10510-54-0
Molekylær formel C18H15N3O3
MDL nummer MFCD00013151,MFCD00013151
Synonym 9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt; Cresyl echt violet
Farve Sort til Grøn
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og ethanol. Uopløselig i acetone.
Mængde 10 g
InChI nøgle XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
Fysisk form Pulver
SMIL CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
IUPAC navn eddikesyre;5-iminobenzo[a]phenoxazin-9-amin
Molekylvægt (g/mol) 321.34
PubChem CID 44134641
Formel vægt 321.33
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cresyl Violet acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cresyl Violet acetate