Få mere at vide
MedChemExpress Cresyl Violet acetate
Artikelnummer. 16444716
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16444716 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16444716 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY101888
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
MedChemExpress Cresyl Violet acetate is a red fluorescent stain, which can be used to stain neurons.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Produkttype Dye Reagents
Mængde 100 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : 1 mg/mL (3.11 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 0.67 mg/mL (2.09 mM; Need ultrasonic)
Molekylvægt (g/mol) 321.33 g/mol
CAS 10510-54-0