Få mere at vide
Skytec Crest Grip Handsker
Artikelnummer. 17891644
Skift visning
Størrelse:
7, Lille
8, Medium
9, Større
10, X-Large
11, 2X-stor
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17891644 10, X-Large
17861674 7, Lille
17801684 8, Medium
17831664 9, Større
17821674 11, 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17891644 Leverandør Skytec Leverandørnr. SKG00019HJ
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Crest Grip Gloves har en ultralet liner med en innovativ belægning, der giver overlegent greb og slidstyrke.
  • GeniumTM er en miljøvenlig liner med 1/3 af ingredienserne efter vægt, der er bæredygtigt fremskaffet, og som kræver 30 % mindre energi for at blive produceret
  • Crinkle-effekt på et nitrilskum, der giver fremragende greb under alle forhold
  • Stræk med restitution omkring 2-3 gange større end nylon
  • Overlegen slidstyrke op til 18.000 cyklusser
  • Ingen partikelafgivelse
  • Super blød liner
  • Anatomisk designet med fugttransport for at levere stor komfort
  • Sanitized™ antimikrobiel finish giver ekstra friskhed
  • Let varmebeskyttelse op til 100 °C i en kort periode
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/compliance CE CAT II
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN388, EN420, EN 407
Kloreret Nej
Belagt område Håndflade
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Nitrilskum
Farve Rød, Sort
Udvendig finish Delvist tekstureret
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Nitrilskum, Nylon, Spandex
Produkttype Grib handske
Størrelse 10, X-Large
Handske manchet stil Elastisk
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 niveau 2
Modstandsdygtig overfor Slid, punkteringer
Tommelfinger stil Lige