Få mere at vide
Skytec Crest Grip Handsker
Beskrivelse
- GeniumTM er en miljøvenlig liner med 1/3 af ingredienserne efter vægt, der er bæredygtigt fremskaffet, og som kræver 30 % mindre energi for at blive produceret
- Crinkle-effekt på et nitrilskum, der giver fremragende greb under alle forhold
- Stræk med restitution omkring 2-3 gange større end nylon
- Overlegen slidstyrke op til 18.000 cyklusser
- Ingen partikelafgivelse
- Super blød liner
- Anatomisk designet med fugttransport for at levere stor komfort
- Sanitized™ antimikrobiel finish giver ekstra friskhed
- Let varmebeskyttelse op til 100 °C i en kort periode
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certificeringer/compliance | CE CAT II |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN388, EN420, EN 407 |
| Kloreret | Nej |
| Belagt område | Håndflade |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Nitrilskum |
| Farve | Rød, Sort |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Hånd | Bestemt |
| Vis mere |