Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cresol rød, vandopløselig, indikatorkvalitet
Artikelnummer. 10645012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10645012 25 g Glasflaske 25g
10133680 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10645012 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 151390250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62625-29-0 | C21H17NaO5S
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62625-29-0
Molekylær formel C21H17NaO5S
MDL nummer MFCD00001618
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cresol Red, sodium salt
Opløselighedsinformation Solubility in water: Soluble
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 404.4
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval from pH 7.0 (yellow) to pH 8.8 (purple)
Farve Brun
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver