Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cresol Rødt natriumsalt
Artikelnummer. 11329719
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329719 25 g 25g
11339719 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329719 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21361.14
Request Bulk or Custom Format
Transition interval (acid): pH 0.2 (red) to pH 1.8 (yellow); (alkaline) pH 7.2 (yellow) to pH 8.8 (red) | CAS: 62625-29-0 | C21H17NaO5S
Cresol Rødt natriumsalt fungerer som en bestanddel af polymerasekædereaktionsreagenssystemer. Den er anvendelig som pH-indikator med farveændringer med pH 0,2 - pH 1,8 og pH 7,1 - 8,8. Yderligere spiller det en vigtig rolle i molekylærbiologiske reaktioner i stedet for andre belastningsfarvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cresol Rødt natriumsalt fungerer som en bestanddel af polymerasekædereaktionsreagenssystemer. Den er anvendelig som pH-indikator med farveændringer med pH 0,2 - pH 1,8 og pH 7,1 - 8,8. Yderligere spiller det en vigtig rolle i molekylærbiologiske reaktioner i stedet for andre belastningsfarvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, fortyndede alkoholer, syrer, baser og ethanol.
Bemærkninger
Overgangsinterval (syre): pH 0,2 (rød) til pH 1,8 (gul); (alkalisk) pH 7,2 (gul) til pH 8,8 (rød) Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62625-29-0
MDL nummer MFCD00001618
Synonym o-Cresolsulfonephthalein sodium salt
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Cresol Red sodium salt
Smeltepunkt ∼250°C (decomposition)
Molekylær formel C21H17NaO5S
Opløselighedsinformation Soluble in water,dilute alcohols,acids,alkalies and ethanol.
Formel vægt 404.42
Mængde 25 g
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.