Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cresol Rødt natriumsalt, 0,04% w/v aq. soln.
Artikelnummer. 11395547
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11395547 100 mL 100ml
11376149 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395547 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 042752.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62625-29-0 | C21H17O5S
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62625-29-0
Molekylær formel C21H17O5S
MDL nummer MFCD00001618
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cresol Red sodium salt
Koncentration 0.04% w/v aq. soln.
Formel vægt 404.42
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske