Få mere at vide
Cresol Red, Pure, Solution 0.02% pH Indicator, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10030080 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10030080 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 10030080 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/7460L/08