Få mere at vide
Cresol Red, Pure, Indicator Grade, solid, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10755901 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10755901 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10755901 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/7460/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 290°C
CAS 1733-12-6
Molekylær formel C21H18O5S
MDL nummer 5878
Formel vægt 382.42g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Green
Mængde 5 g
Fysisk form Powder