Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cresol Rød, Indikator Grade, Pure
Artikelnummer. 10467740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10467740 5 g Glasflaske 5g
10103350 25 g Glasflaske 25g
10704294 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10467740 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 151380050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1733-12-6 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1733-12-6
Molekylær formel C21H18O5S
Molekylvægt (g/mol) 382.43
MDL nummer MFCD00005878
InChI nøgle OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73013
ChEBI CHEBI:86218
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-methylphenol
SMIL CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cresol Red
Smeltepunkt 290.0°C
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 2568
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dil. acids, dil. alkalies and ethanol,, insoluble in diethyl ether, benzene
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 382.42
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 1500 min. (572nm, in 0.01N NaOH)
Visuel overgangsinterval from pH 7.0 (orange) to pH 8.8 (purple)
Farve Brun/Rød eller Grøn
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver