Få mere at vide
Cresol rød indikator,≥ 83 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15613830 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15613830 25 g Glasflaske 25g
15603830 10 g Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15613830 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3265325G
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Indikator
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1733-12-6
Molekylær formel C21H18O5S
Molekylvægt (g/mol) 382.43
MDL nummer MFCD00005878
InChI nøgle OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-Cresolsulfonphthalein
PubChem CID 73013
ChEBI CHEBI:86218
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-methylphenol
SMIL CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cresol Red
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 343399
Formel vægt 382.43g/mol
Tab ved tørring 0 to 5%
Emballage Glasflaske
Tæthed 0.998g/cm3
Farve Brun/Rød
pH 7.2 to 8.8 (yellow to red)
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver