Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cresol rød
Artikelnummer. 11483467
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483467 25 g 25g
11493467 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483467 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17243.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1733-12-6 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
Cresol rød bruges almindeligvis sammen med blyacetat til påvisning af urease efter PAGE. Den bruges også som en indikator med følgende overgangsintervaller: pH 1,8 (orange) til pH 2,0 (gul); pH 7,0 (gul) til pH 8,8 (violet). Cresol Red bruges som sporingsfarve i DNA, RNA (agarose) og protein (polyakrylamid) elektroforese. I agarose løber Cresol Red med en tilsyneladende molekylstørrelse på ca. 125 bp DNA. Cresol Rød hæmmer ikke Taq polymerase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cresol rød bruges almindeligvis sammen med blyacetat til påvisning af urease efter PAGE. Den bruges også som en indikator med følgende overgangsintervaller: pH 1,8 (orange) til pH 2,0 (gul); pH 7,0 (gul) til pH 8,8 (violet). Cresol Red bruges som sporingsfarve i DNA, RNA (agarose) og protein (polyakrylamid) elektroforese. I agarose løber Cresol Red med en tilsyneladende molekylstørrelse på ca. 125 bp DNA. Cresol Rød hæmmer ikke Taq polymerase.
Opløselighed
Opløseligt i vand (let ved 20 °C), 50% ethanol (0,1%), fortyndet. syrer og fortyndet. alkalier. Uopløseligt i benzen.
Bemærkninger
Overgangsinterval (syre): pH 1,8 (orange) til pH 2,0 (gul); (alkalisk) pH 7,0 (gul) til pH 8,8 (violet)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1733-12-6
Molekylær formel C21H18O5S
Molekylvægt (g/mol) 382.43
MDL nummer MFCD00005878
InChI nøgle OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-Cresolsulfonephthalein
PubChem CID 73013
ChEBI CHEBI:86218
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-methylphenol
SMIL CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cresol Red
Smeltepunkt >300°C
Beilstein 343399
Merck Index 14,2578
Opløselighedsinformation Soluble in water (slightly at 20°C),50% ethanol (0.1%),dil. acids,and dil. alkalis. Insoluble in benzene.
Formel vægt 382.44
Mængde 25 g