Få mere at vide
Cresol Purple, Pure, Solution 0.04%, pH Indicator, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
100mL, Amber glass bottle
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 2309-07-1 |
| Molekylær formel | C11H12O4 |
| MDL nummer | 5871 |
| InChI nøgle | AUJXJFHANFIVKH-GQCTYLIASA-N |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.21 |
| Emballage | Amber glass bottle |
| Mængde | 100 ml |
| Fysisk form | Liquid |