missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Crenolanib Trifluoroacetic Acid Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Crenolanib Trifluoroacetic Acid Salt |
| CAS | 1797008-57-1 |
| Molekylær formel | C28H30F3N5O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-[2-[5-[(3-Methyl-3-oxetanyl)methoxy]-1H-benzimidazol-1-yl]-8-quinolinyl]-4-piperidinamine Trifluoroacetic Acid Salt, ARO 002 Trifluoroacetic Acid Salt, CP 868596 Trifluoroacetic Acid Salt, [1-[2-[5-(3-Methyloxetan-3-ylmethoxy)benzimidazol-1-yl]quinolin-8-yl]piperidin-4-yl]amine Trifluoroacetic Acid Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29N5O2.C2HF3O2/c1-26(14-32-15-26)16-33-20-6-7-22-21(13-20)28-17-31(22)24-8-5-18-3-2-4-23(25(18)29-24)30-11-9-19(27)10-12-30;3-2(4,5)1(6)7/h2-8,13,17,19H,9-12,14-16,27H2,1H3;(H,6,7) |
| SMIL | CC1(COc2ccc3c(c2)ncn3c4ccc5cccc(N6CCC(N)CC6)c5n4)COC1.OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1-[2-[5-[(3-methyloxetan-3-yl)methoxy]benzimidazol-1-yl]quinolin-8-yl]piperidin-4-amine;2,2,2-trifluoroacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 557.56 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?