Få mere at vide
Crenigacestat, MedChemExpress
Beskrivelse
Crenigacestat (LY3039478) is an orally active Notch and γ-secretase inhibitor, with an IC50 of 1 nM in most of the tumor cell lines tested.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Crenigacestat |
| CAS | 1421438-81-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H23F3N4O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | LY3039478 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (73.21 mM) |
| SMIL | O=C(N[C@@H](C)C(N[C@H]1C2=CC=CC=C2C3=CC=CN=C3N(CCO)C1=O)=O)CCC(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 464.44 |
| Vis mere |