Få mere at vide
Crebinostat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Crebinostat |
| CAS | 1092061-61-4 |
| Molekylær formel | C20H23N3O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 7-(Hydroxyamino)-7-oxoheptanoic acid 2-([1,1'-biphenyl]-4-ylmethylene)hydrazide, Crebinostat |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23N3O3/c24-19(9-5-2-6-10-20(25)23-26)22-21-15-16-11-13-18(14-12-16)17-7-3-1-4-8-17/h1,3-4,7-8,11-15,26H,2,5-6,9-10H2,(H,22,24)(H,23,25)/b21-15+ |
| SMIL | O=C(CCCCCC(NO)=O)N/N=C/C(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC navn | (E)-7-(2-([1,1'-biphenyl]-4-ylmethylene)hydrazineyl)-N-hydroxy-7-oxoheptanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.41 |
| Formel vægt | 353.17 |