Få mere at vide
Abnova™ CREB3L2 Split FISH sonde
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °4 C i mørke |
| Format | Rør |
| Til brug med (applikation) | Fluorescerende in situ hybridisering (celle) |
| Gene | cAMP-responsivt elementbindende protein 3-lignende 2 |
| Gene Alias | BBF2H7,MGC131709,MGC71006 |
| Gen symbol | CREB3L2 |
| Gen-id (Entrez) | 64764 |
| Produkttype | DNA/RNA |
| Mængde | 200μ L |
| Form | Væske |