Få mere at vide
Abnova™ CREB3L1 Split FISH sonde
Artikelnummer. 16053485
Skift visning
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16053485 200μ L 200µL
16043485 100μ L 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16053485 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. FS0049.200uL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mærkede FISH-prober til identifikation af genopdeling ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °4 C i mørke
Format Rør
Til brug med (applikation) Fluorescerende in situ hybridisering (celle)
Gene cAMP-responsive element-bindende protein 3-lignende 1
Gene Alias OASIS
Gen symbol CREB3L1
Gen-id (Entrez) 90993
Produkttype DNA/RNA
Mængde 200μ L
Form Væske