Få mere at vide
Creatinine Zinc Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Creatinine zinc chloride |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C4H7N3O.2ClH.Zn/c2*1-7-2-3(8)6-4(7)5;;;/h2*2H2,1H3,(H2,5,6,8);2*1H;/q;;;;+2/p-2 |
| Formel vægt | 359.9847 |