Få mere at vide
Invitrogen™ Kreatinin urindetektionssæt
Artikelnummer. 15783779
Skift visning
Mængde:
2 x 96 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15783779 2 x 96 prøver Hver
1 options
Artikelnummer. 15783779 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EIACUN
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
96-brøndsplader, standard, andre assayspecifikke reagenser, buffere og lotspecifikke tekniske datablade.
Analyse af kreatininniveauer i urinen i urin fra mennesker, aber, hunde og rotter.
Kreatinin Urinary Detection-sættet, der kun kan bruges til forskning, er et kolorimetrisk assay designet til kvantificering og påvisning af kreatinin i urinprøver fra mennesker, rotter, hunde og aber. Urinprøver fra mus er ikke kompatible med brugen af dette assay til påvisning af glomerulær filtrationshastighed (kreatininclearance).
Dette komplette, brugsklare sæt inkluderer klare 96-brønds plader, kreatininstandard, kreatinin detektionsreagens og andre komponenter til at udføre analysen. En 96-brønds mikropladelæser, der er i stand til at aflæse optisk tæthed ved 490 nm, fortrinsvis med korrektion mellem 570 og 590 nm, er påkrævet til brug af dette sæt.
Præstationsegenskaber
• Assay type: kolorimetrisk detektionssæt
• Prøvetyper: urinprøver fra mennesker, rotter, hunde og aber
• Følsomhed: 0,019 mg/dL
• Standard kurveområde: 0,3 –20 mg/dL
• Reaktivitet: artsuafhængig
Baggrund
Kreatinin (2-amino-1-methyl-5H-imadazol-4-on) er en metabolit af phosphocreatin (p-kreatin), et molekyle, der bruges som lager for højenergifosfat, der kan udnyttes af væv til produktion af ATP . Kreatin kommer enten fra kosten eller syntetiseret fra aminosyrerne arginin, glycin og methionin. Dette sker i nyrerne og leveren, selvom andre organsystemer kan være involveret, og der kan eksistere artsspecifikke forskelle. Kreatin og p-kreatin omdannes ikke-enzymatisk til metabolitten kreatinin, som diffunderer til blodet og udskilles af nyrerne. In vivo ser denne omdannelse ud til at være irreversibel, og in vitro er den begunstiget af højere temperaturer og lavere pH. Kreatinin dannes spontant fra p-kreatin. Denne analyse skal måle kreatinin fra en lang række kilder.
Assayprincip
Kreatinin-urindetektionssættet er designet til kvantitativt at måle kreatinin til stede i urinprøver. En kreatininstandard leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade. Den farvegenererende reaktion initieres med kreatinindetektionsreagenset, som pipetteres i hver brønd. Efter en kort inkubation detekteres intensiteten af den genererede farve i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle 490 nm bølgelængde. Jaffe-reaktionen, der bruges i dette sæt, er blevet modificeret til at aflæse kreatininniveauer i urinen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 96-brønds plade(r), standard, andre assayspecifikke reagenser, buffere og lotspecifikke tekniske datablade.
Opbevar kl– 20 °C.
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Immunoassay-kitformat Kolorimetrisk detektionssæt
Produkttype Kreatinin urindetektionssæt
Prøvetype Urin
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Gen-id (Entrez) Ikke-gen
Gen symbol Ikke-gen
Mængde 2 x 96 prøver
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Target Kit navngivet Kreatinin urinveje