Få mere at vide
Creatinine, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11453370 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11453370 25 g
11443370 10 g
11463370 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453370 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210142325
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
  • Creatinine is a useful marker for normalizing levels of other molecules found in urine
  • Creatinine is a useful marker for normalizing levels of other molecules found in urine
  • Altered creatinine levels may be associated with conditions that result in decreased renal blood flow, such as diabetes and cardiovascular disease
Kemiske identifikatorer
CAS 60-27-5
Molekylær formel C4H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 113.12
MDL nummer MFCD00059730
InChI nøgle DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34eu
PubChem CID 588
ChEBI CHEBI:16737
IUPAC navn 2-amino-3-methyl-4H-imidazol-5-on
SMIL CN1CC(=O)N=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CREATININE
Smeltepunkt 295 °C (litteratur)
Farve Hvid
Lineær formel C4H7N3O
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselig i 12 dele vand; let opløselig i ethanol; praktisk talt uopløseligt i acetone, æter, kloroform.
Formel vægt 113.1
Procent renhed 98,5 til 102,0 %
Grad Vandfri
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Identifiant produit
  • Creatinine Anhydrous
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Conseils de prudence
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.