Få mere at vide
Creatinine, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11443370 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11443370 10 g
11453370 25 g
11463370 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443370 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210142310
  • Creatinine is a useful marker for normalizing levels of other molecules found in urine
  • Creatinine is a useful marker for normalizing levels of other molecules found in urine
  • Altered creatinine levels may be associated with conditions that result in decreased renal blood flow, such as diabetes and cardiovascular disease
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-27-5
Molekylær formel C4H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 113.12
MDL nummer MFCD00059730
InChI nøgle DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34eu
PubChem CID 588
ChEBI CHEBI:16737
IUPAC navn 2-amino-3-methyl-4H-imidazol-5-on
SMIL CN1CC(=O)N=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CREATININE
Smeltepunkt 295°C (literature)
Farve Hvid
Lineær formel C4H7N3O
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Soluble in 12 parts water; slightly soluble in ethanol; practically insoluble in acetone, ether, chloroform.
Formel vægt 113.1
Procent renhed 98.5 to 102.0%
Grad Vandfri
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Creatinine Anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one