missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Creatinine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Creatinine-D3 |
| CAS | 143827-20-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C4 2H3 H4 N3 O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Amino-1,5-dihydro-1-(methyl-d3)-4H-imidazol-4-one, 1-(Methyl-d3)glycocyamidine, 1-(Methyl-d3)hydantoin-2-imide, 2-Amino-1-(methyl-d3)-1,5-dihydroimidazol-4-one, 2-Amino-1-(methyl-d3)imidazolin-4-one, NSC 13123-d3, TEGO Cosmo C 250-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1CC(=O)N=C1N |
| IUPAC navn | 2-amino-3-(trideuteriomethyl)-4H-imidazol-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.14 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?