Få mere at vide
Kreatinin, 98%
Artikelnummer. 11916261 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11916261 250 g Glasflaske 250g
10553401 25 g Glasflaske 25g
10033160 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11916261 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 228942500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 60-27-5 | C4H7N3O | 113,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-27-5
Molekylær formel C4H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 113.12
InChI nøgle DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34eu
PubChem CID 588
ChEBI CHEBI:16737
IUPAC navn 2-amino-3-methyl-4H-imidazol-5-on
SMIL CN1CC(=O)N=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Creatinine
Smeltepunkt 255,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt 290 °C
Tab ved tørring 0,5% (105 °C) maksimalt.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Beilstein 24,245
Merck Index 15,2557
Opløselighedsinformation (5% i vand) Klar farveløs til let gul
Formel vægt 113.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver