Få mere at vide
Kreatinin, 98%
Artikelnummer. 11456296
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456296 250 g 250g
11436296 10 g 10g
11446296 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456296 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23097.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 60-27-5 | C4H7N3O | 113,12 g/mol
Kreatininniveauer i blod og urin kan bruges til at beregne kreatininclearance (CrCl), som afspejler den glomerulære filtrationshastighed (GFR), et vigtigt klinisk indeks for nyrefunktion. Det er et substrat for kreatininase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kreatininniveauer i blod og urin kan bruges til at beregne kreatininclearance (CrCl), som afspejler den glomerulære filtrationshastighed (GFR), et vigtigt klinisk indeks for nyrefunktion. Det er et substrat for kreatininase.
Opløselighed
Opløseligt i vand (90 mg/ml ved 20 °C), alkohol (lidt) og ethanol (let). Uopløseligt i acetone og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-27-5
Molekylær formel C4H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 113.12
MDL nummer MFCD00059730
InChI nøgle DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34eu
PubChem CID 588
ChEBI CHEBI:16737
IUPAC navn 2-amino-3-methyl-4H-imidazol-5-on
SMIL CN1CC(=O)N=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Creatinine
Smeltepunkt ∼255 °C (dekomponering)
pH 7,5 til 8,5
Lugt Lugtfri
Mængde 250 g
Beilstein 112061
Merck Index 14,2569
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (90 mg/ml ved 20 °C), alkohol (let) og ethanol (lidt). Uopløseligt i acetone og kloroform.
Formel vægt 113.12
Procent renhed 98%