Få mere at vide
Kreatinin, 98%
Beskrivelse
Kreatininniveauer i blod og urin kan bruges til at beregne kreatininclearance (CrCl), som afspejler den glomerulære filtrationshastighed (GFR), et vigtigt klinisk indeks for nyrefunktion. Det er et substrat for kreatininase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kreatininniveauer i blod og urin kan bruges til at beregne kreatininclearance (CrCl), som afspejler den glomerulære filtrationshastighed (GFR), et vigtigt klinisk indeks for nyrefunktion. Det er et substrat for kreatininase.
Opløselighed
Opløseligt i vand (90 mg/ml ved 20 °C), alkohol (lidt) og ethanol (let). Uopløseligt i acetone og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Creatinine |
| Smeltepunkt | ∼255 °C (dekomponering) |
| pH | 7,5 til 8,5 |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 112061 |
| Merck Index | 14,2569 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (90 mg/ml ved 20 °C), alkohol (let) og ethanol (lidt). Uopløseligt i acetone og kloroform. |
| Formel vægt | 113.12 |
| Procent renhed | 98% |