Få mere at vide
Melford Kreatinin
Artikelnummer. 30018205
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30018205 100 g
1 options
Artikelnummer. 30018205 Leverandør Melford Leverandørnr. C74500100.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 60-27-5
  • Molekylformel: C 4 H 7 N 3 O
  • Molekylvægt: 113,12
Tekniske data
CAS 60-27-5
Molekylær formel C4H7N3O
Mængde 100 g